Documenti fondamentali
1.93202
Supelco
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate
About This Item
Formula condensata:
(NH4)6Mo7O24 · 4 H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
1235.86
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Grado
ACS reagent
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Mo].[N+H4].[O-2].O
InChI
1S/Mo.H3N.H2O.O/h;1H3;1H2;/q;;;-2/p+1
XCOMAVCHADVANQ-UHFFFAOYSA-O
Categorie correlate
Confezionamento
1.93202.0121: 100 g, Minimum order quantity: 1
1.93202.1021: 1 kg, Minimum order quantity: 12
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1