189497
Autophagy Inducer, STF-62247
A cell-permeable autophagy inducer that selectively induces non-apoptotic cell death in VHL-deficient, but not VHL-expressing, renal carcinoma cells both in vitro and in mice in vivo.
Sinonimo/i:
Autophagy Inducer, STF-62247, N-(3-Methylphenyl)-4-(4-pyridinyl)-2-thiazolamine
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
beige
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[s]1c(nc(c1)c3ccncc3)Nc2cc(ccc2)C
InChI
1S/C15H13N3S/c1-11-3-2-4-13(9-11)17-15-18-14(10-19-15)12-5-7-16-8-6-12/h2-10H,1H3,(H,17,18)
KATNUHQNJGNLPW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Altre note
Note legali
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2