Documenti fondamentali
1711-10100
Millipore
Unità a elevata purezza NovaSeptum®
High Purity Application; 100mL
Sinonimo/i:
Campionamento generale, applicazione a elevata purezza, 100 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41104105
eCl@ss:
36101790
Materiali
316L stainless steel cannula (ASTM)
polyester body
polyethylene bag (drainage)
polyethylene bag (sampling)
polyethylene tubing
silicone septum (medical grade platinum-cured)
Livello qualitativo
Misura ago
1.0 mm
Sterilità
sterile
Produttore/marchio commerciale
NovaSeptum®
Parametri
-20-50 °C max. temp.
0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
100 mL sample volume
Impurezze
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Raccordi
inlet septum unit (with a 1 mm needle)
Luer outlet fitting (3-piece)
Descrizione generale
Il singolo campionamento è fondamentale durante l'intero processo di produzione. Un risultato impreciso o un falso positivo può portare alla quarantena e alla necessità di ripetere l′analisi.
Con l′unità di campionamento a elevata purezza NovaSeptum® la contaminazione non costituisce più un pericolo. Ideale per processi asettici e sterili, il design a tenuta ermetica evita la contaminazione del campione dal punto di prelievo fino al momento dell′analisi. Il design compatto di NovaSeptum® è privo di zone di arresto del flusso, in modo da evitare la perdita di materiale prezioso.
La vasta gamma di raccordi standard e personalizzati garantisce la possibilità di raccogliere campioni ovunque necessario. Le unità di campionamento ad alta purezza sono particolarmente adatte per analisi di sterilità, test dei pirogeni, test delle endotossine, analisi chimiche, analisi del pH, applicazioni di fermentazione e applicazioni che richiedono una bassissima affinità per proteine, carboidrati complessi o piccole molecole. Sono disponibili come sacche appiattite, per potere essere immagazzinate e appese con facilità.
Applicazioni
Test di sterilità, pirogenici, delle endotossine, analisi chimica, del pH e applicazioni sulla fermentazione
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
Minimo 25 kGy di irradiazione beta (e-beam) conformemente alla norma ISO 11137 TIR N. 27
Altre note
Consultare la Dichiarazione sull′origine animale
Note legali
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany