1.70325
Iridium ICP standard
IrCl₃ in HCl 7% 1000 mg/l Ir Certipur®
Sinonimo/i:
ICP Iridium Reference Standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Certipur®
tecniche
ICP: suitable
Densità
1.034 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Applicazioni
Risultati analitici
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1