Documenti fondamentali
1.67527
Supelco
Dip tube (PVDF) for nitric acid and sulfuric acid
pkg of 25 L (Combi-containers)
About This Item
Codice UNSPSC:
41122409
NACRES:
NB.51
Confezionamento
pkg of 25 L (Combi-containers)
Temperatura di conservazione
no temp limit
Categorie correlate
Descrizione generale
in 25L combi container