16-318
Anti-Akt/PKB Antibody, PH Domain, clone SKB1, Magnetic Bead Conjugate
clone SKB1, from mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SKB1, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Akt1(11651)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Sufficient for 10 IPs.
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
NIH3T3 whole cell lysate stimulated with 50 ng/mL PDGF (5 minutes)
Esclusione di responsabilità
WGK 2