16-293
Anti-Akt/PKB Antibody, PH Domain, clone SKB1, Alexa Fluor™ 488
clone SKB1, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
PKB, PKD-alpha, AKT1, Protein Kinase B
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 488
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SKB1, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Akt1(11651)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità