16-227
Anti-Nitrotyrosine Antibody, clone 1A6, Alexa Fluor™ 555 conjugate
clone 1A6, Upstate®, from mouse
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 555
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A6, monoclonal
Reattività contro le specie
vertebrates
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
nitration (Tyr)
Informazioni sul gene
human ... NOS1(4842)
Categorie correlate
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Oxidative Stress
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Alexa Fluor is a registered trademark of Molecular Probes, Inc.