1590-OP
Acrylamide/Bis-acrylamide
OmniPur® Grade, 40%, premixed powder, 19:1 ratio, Suitable for nucleic acids and protein separations and sequencing.
About This Item
Livello qualitativo
Forma fisica
free flowing powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Descrizione generale
Specifications:
DNase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Peripheral nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3