Documenti fondamentali
1.52035
Supelco
Chromolith® Si (monolithic) HPLC Columns
L × I.D. 10 mm x 10 mm SemiPrep Guard Cartridges (3 pieces)
Sinonimo/i:
Chromolith® SemiPrep Si 10-10 guard cartridges (3 pieces)
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nome del prodotto
Chromolith® Si, L × I.D. 10 mm x 10 mm SemiPrep guard cartridges (3 pieces)
Materiali
PEEK column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L3
Nome Commerciale
Chromolith®
Caratteristiche
endcapped: no
Confezionamento
pkg of 3 ea
Parametri
150 bar pressure
45 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable (Semi Prep HPLC)
LC/MS: suitable
Lungh. × diam. int. colonna
1 cm × 10 mm
Matrice
monolithic silica
Gruppo funzionale matrice
Silica bonding phase
Dimensione pori
13 nm mesoporosity
2 μm macroporosity
Intervallo di pH d’impiego
2-7.5
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
Although the Chromolith® Si SemiPrep columns are well known for their robustness and longevity, guard columns are available to prolong the lifespan of Chromolith® Si SemiPrep columns even further. These guard cartridges require a special holder.
Chromolith® 10-10 guard cartridge holder 1.52037
Learn more:
Brochure: Race through your Separations on Any System. Chromolith® Monolithic Silica HPLC Columns
Risultati analitici
visual control (for delivery): passes test
Note legali
Chromolith is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13