Documenti fondamentali
1.51333
Supelco
Chiradex® (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm × 4 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Sinonimo/i:
Colonna chirale per HPLC
About This Item
Codice UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nome del prodotto
Cartuccia LiChroCART 250-4 con fase stazionaria ChiraDex® (5 µm), suitable for HPLC, ChiraDex®
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L45
Nome Commerciale
ChiraDex®
Caratteristiche
endcapped: no
Produttore/marchio commerciale
ChiraDex®
Parametri
250 bar pressure
60 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Lungh. × diam. int. colonna
25 cm × 4 mm
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
Cyclodextrin bonding phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
3-7.5
Tecnica di separazione
chiral
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
Cartuccia per HPLC Chiradex®
ChiraDex può essere utilizzato per la separazione degli enantiomeri di numerosi composti. ChiraDex è basato su una beta-ciclodestrina legata in modo covalente a particelle sferiche di silice ed è adatto alle separazioni chirali di idrocarburi, steroidi, esteri fenilici, ammine aromatiche ed eterocicli con anelli costituiti da 5 a 7 membri. Gli eluenti in fase inversa (RP) di semplice composizione possono essere utilizzati nella maggior parte delle separazioni. Questo sorbente è confezionato all′interno di una cartuccia per HPLC LiChroCART 250-4. Il collegamento al sistema per HPLC viene eseguito mediante il supporto per cartuccia manu-CART NT (1.51486).
Risultati analitici
Pressione: ≤ 190 bar
Lastre teoriche (N/m) (2-nitroanilina): ≥ 25000
Simmetria (2-nitroanilina): 0,9 - 2,0
Fattore di capacità (2-nitroanilina): 1,2 - 2,5
Note legali
CHIRADEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany