1.50734
LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Sinonimo/i:
TM=["LiChrospher"] C18 TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) LiChroCART™ 125-4, suitable for HPLC
Caratteristiche
endcapped
Livello qualitativo
Parametri
250 bar pressure
60 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Matrice
fully porous particle
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-7.5
Temperatura di conservazione
no temp limit
Categorie correlate
Descrizione generale
Risultati analitici
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 50000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): 1.3 - 2.0
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13