1.50434
SeQuant™ ZIC-HILIC™ Guard Fitting PEEK 14 x 1 mm
pkg of 5 columns
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L114
Nome Commerciale
SeQuant™
Caratteristiche
endcapped: no
Confezionamento
pkg of 5 columns
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable (Capillary LC)
Lungh. × diam. int. colonna
1.4 cm × 1 mm
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
ZIC-HILIC bonding phase
Dimensione pori
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
Temperatura di conservazione
no temp limit