1.50334
LiChrosorb® RP-18 (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, Hibar® RT HPLC Column
Sinonimo/i:
TM=["LiChrosorb"] C18 HPLC column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
LiChrosorb® RP-18 (10 µm) Hibar® RT 250-4, suitable for HPLC
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
LiChrosorb®
Caratteristiche
endcapped: no
Parametri
400 bar pressure
60 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
Lungh. × diam. int. colonna
25 cm × 4 mm
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 bonding phase
Dimensione particelle
10 μm
Dimensione pori
100 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
Risultati analitici
Theoretical Plates (N/m) (toluene): ≥ 20000
Symmetry (toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (toluene): 1.0 - 2.5