1.50179
LiChroCART™ for customized packing HPLC Columns
L × I.D. 250 mm × 10 mm; LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use; please select HPLC sorbent for Column filling
About This Item
Codice UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
LiChroCART™ 250-10, suitable for HPLC
Parametri
250 bar pressure
Livello qualitativo
tecniche
HPLC: suitable (Semi Prep HPLC)
Lungh. × diam. int. colonna
25 cm × 10 mm
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
Note legali
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany