1.50141
Purospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 4 mm x 4 mm LiChroCART™ Guard-cartridge
Sinonimo/i:
Purospher® RP-18 (5 µm) LiChroCART™ 4-4
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Purospher® RP-18 (5 µm), L × I.D. 4 mm x 4 mm LiChroCART™ Guard-cartridge
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Purospher®
Caratteristiche
endcapped: no
Confezionamento
10 pak of
Grado di funzionalizzazione
18.5% Carbon loading
Parametri
250 bar pressure
65 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Medium)
Lungh. × diam. int. colonna
0.4 cm × 4 mm
Area superficiale
500 m2/g
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 bonding phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
90 Å pore size
pH di lavoro
2-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Temperatura di conservazione
no temp limit