Documenti fondamentali
1.50012
Supelco
Hibar® RT HPLC Columns for customized packing
L × I.D. 125 mm × 4.6 mm, please select HPLC sorbent for Column filling
Sinonimo/i:
Hibar HPLC Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nome del prodotto
Hibar® 125-4,6, suitable for HPLC
Parametri
400 bar pressure
Livello qualitativo
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × diam. int. colonna
12.5 cm × 4 mm
Tecnica di separazione
supercritical fluid (SFC)
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
HPLC column, customized packing, please specify packing material
Note legali
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany