1.46777
Phosphate Buffer Solution
bottle of, ready-to-use, bottle volume 500 mL , filling volume
Sinonimo/i:
Phosphate buffer, buffer
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
71
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; autoclaved
Stato
liquid
Caratteristiche
closure type screw cap with 3 loci
ready-to-use
Confezionamento
bottle of
tecniche
direct inoculation: suitable
Capacità bottiglia
500 mL
Volume del flacone
500 mL , filling volume
pH
7.2 ± 0.2
applicazioni
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
nonselective for
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio