1.46613
Sodium Chloride Peptone Broth
ready-to-use, bottle volume 250 mL , Filling volume
Sinonimo/i:
Nacl Broth, Peptone Broth, Sodium Chloride Peptone Solution
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP 2.6.13
JP 5.02
USP 62
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Confezionamento
pack of 6 × 250 mL each
bottle of
tecniche
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
Capacità bottiglia
250 mL
Volume del flacone
250 mL , Filling volume
Intervallo di pH
6.8-7.2
applicazioni
bioburden testing
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
nonselective for
Descrizione generale
The neutral pH range is optimum for the viability of microorganisms′ present. The medium aims at maximum recovery of microorganisms present in the test sample.
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio