1.46481
Soluzione NaCl-peptone tamponata con TLH
ready-to-use, bottle volume 1000 mL , filling volume
Sinonimo/i:
Acqua peptonata salina tamponata con neutralizzatore, soluzione peptone cloruro di sodio tamponata con lecitina 0,3%, Tween® 3% e istidina 0,1%.
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP 2.6.13
Livello qualitativo
Descrizione
For the microbiological examination of non-sterile pharmaceuticals
Sterilità
sterile; autoclaved
Forma fisica
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Confezionamento
bottle of
pkg of (1 L in 1 L bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
tecniche
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
Capacità bottiglia
1000 mL
Volume del flacone
1000 mL , filling volume
pH
7.0
applicazioni
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Componenti
lecithin
histidine
tween
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
nonselective for
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
WGK 1