1.46439
Brodo di soia triptico Bottiglie pronte all'uso
Histidin 0.05 %, Tween® 1.5 %, Lecithin 0.1 %, bottle capacity 250 mL, bottle filling volume 180 mL, closure type, blue screw cap and 3 loci, box of 6 or 12 bottles
Sinonimo/i:
CASO, Casein Soybean Digest Broth with 0.1% Lecithin, 1.5% Tween, 0.05% Histidin, SCDB, TSB with neutralizer, Tryptic Soy Broth w. LTH
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile; autoclaved
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Caratteristiche
closure type blue screw cap and 3 loci
ready-to-use
Composizione
Histidin, 0.05%
Lecithin, 0.1%
Tween®, 1.5%
Confezionamento
box of 6 or 12 bottles
Capacità bottiglia
250 mL
bottle filling volume
180 mL
pH
7.3
applicazioni
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
nonselective for
Applicazioni
Confezionamento
Stoccaggio e stabilità
WGK 2