Documenti fondamentali
1.46435
Millipore
ReadyTube® Violet Red Bile Glucose Agar
For the detection and enumeration of Enterobacteriaceae in food samples in accordance to ISO 21528, pkg of (200 mL in 250 mL bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
Sinonimo/i:
VRBG Agar, VRBD Agar, Violet Red Bile Dextrose Agar
About This Item
Codice UNSPSC:
41106225
NACRES:
NA.74
agenzia
ISO 21528
Livello qualitativo
Caratteristiche
ready-to-use
Produttore/marchio commerciale
ReadyTube®
Confezionamento
pkg of (200 mL in 250 mL bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
pH
7.6 ( in H2O)
applicazioni
food and beverages
industrial qc
microbiology
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
enterobacteriaceae
Descrizione generale
ReadyTube® is ready to use media to provide the highest level of quality and testing confidence for improving accuracy and significantly reducing the risk of false results. ReadyTube® Violet Red Bile Glucose Agar is used for selective isolation of Enterobacteriaceae or bile tolerant gram-negative bacteria. Enzymatic digest of animal tissues and yeast extract provide nitrogenous compounds and other nutrients essential for bacterial metabolism. This media is selective due to the presence of the bile salts and crystal violet. Crystal violet inhibits Gram-positive organisms especially Staphylococci. Neutral red indicator helps to detect glucose fermentation. Glucose fermenting strains grow red or pink and are surrounded by a zone of acid precipitated bile. Sodium chloride maintains the osmotic equilibrium in the medium. The red color is due to the absorption of neutral red and a subsequent color change of the dye when the pH of the medium falls below 6.8.
Applicazioni
ReadyTube® Violet Red Bile Glucose Agar is used for selective isolation of Enterobacteriaceae or bile tolerant Gram-negative bacteria from non-sterile pharmaceutical products, foodstuffs, and environment samples.
Note legali
READYTUBE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)