Documenti fondamentali
1.46007
Millipore
Agar FRIIS
suitable for microbiology, For non-avian mycoplasma detection, box of 20 plates
Sinonimo/i:
Agar per micoplasmi
About This Item
Codice UNSPSC:
41106200
NACRES:
NA.75
agenzia
EP 2.6.7
USP
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; aseptically filled
Stato
plate
Caratteristiche
ready-to-use
ICR Settle plate
Confezionamento
box of 20 plates
Diam. piatto
60 mm
pH
7.4 ( in H2O)
applicazioni
industrial qc
pharmaceutical
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
mycoplasma
Descrizione generale
L′agar FRIIS è addizionato di siero di cavallo e suino che assicurano colesterolo e acidi grassi utilizzabili. Vista la presenza di rosso fenolo, un viraggio di colore del terreno verso il giallo o il violetto è indicativo della crescita di micoplasmi. La bacitracina inibisce la sintesi della parete cellulare dei batteri Gram-positivi associati.
Applicazioni
L′agar FRIIS è raccomandato per la rivelazione di micoplasmi non aviari in prodotti farmaceutici, in special modo in bulk di vaccini, banche di cellule e colture virali.
Caratteristiche e vantaggi
  • Comodo e pronto all′uso, non richiede alcuna fase preparatoria.
  • Prodotti farmaceutici come biofarmaci, vaccini, colture cellulari e colture virali.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Mycoplasma testing and detection is preformed because contamination with these bacteria can pose a significant challenge for biopharmaceutical manufacturing.