1.33012
Chromium Standard Solution
traceable to SRM from NIST 0.050 mg/l Cr(VI) in H₂O
Stato
liquid
Analiti specifici
chromate
tecniche
photometry: suitable
pH
7 (20 °C in H2O)
Densità
1.00 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
These Spectroquant® standard solutions perfectly complement our ready-to-use test kits and photometers within the Spectroquant® portfolio and are ideal for validating international norm methods described in e.g., ISO, EN, APHA, and EPA.
Please visit the Reference Material Quality Grade website to find a comprehensive overview of our different grades of standards.
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Manufactured and tested in DIN EN ISO 9001:2008 accredited laboratory
- The solution is pre-diluted to a concentration that falls into the range of our Spectroquant® test kits. This eliminates the need for dilution prior to analysis and hence avoids a common source of error
- Ready-to-use diluted reference materials (RMs) along with expanded measurement uncertainty ensure absolute precision
- Accompanied with a certificate of analysis (COA) detailing the certified values, including uncertainty and expiry date
- Directly traceable to standard reference materials (SRM) from the National Institute of Standards and Technology (NIST) or to United States Pharmacopeia (USP)
- Reliable and reproducible results
Risultati analitici
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)