132246
TOC Standard Solution
traceable to SRM from NIST 5.00 mg/l TOC in H₂O
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Stato
solution
Classi chimiche degli analiti
total organic carbon (TOC)
tecniche
photometry: suitable
pH
4-6 (20 °C in H2O)
Densità
1 g/cm3
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1