Documenti fondamentali
12-510
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-IgG di coniglio (H+L) prodotto in capra, coniugato con rodamina
Upstate®, from goat
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.42
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
TRITC conjugate
rhodamine conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Applicazioni
L'anticorpo di capra anti IgG (H+L) di coniglio, coniugato con rodamina, consente di rivelare il livello di IgG (H+L) di coniglio di topo ed è descritto in letteratura & convalidato per l′uso nei saggi di FC, IF, IC, IH.
Qualità
Valutata di routine mediante immunomicroscopia, citometria a flusso o analisi FACS, così come in altri saggi in fluorescenza basati su anticorpi che richiedano riproducibilità da un lotto all′altro
Stoccaggio e stabilità
Liofilizzato: Conservare a 4 °C prima della ricostituzione. Ricostituire con 0,25 mL di acqua deionizzata (o equivalente). Il prodotto è stabile per diverse settimane a 4°C come liquido non diluito. Per una conservazione prolungata, aggiungere un uguale volume di glicerolo quindi aliquotare e congelare a una temperatura pari o inferiore a -20°C. Evitare cicli di congelamento e scongelamento. Centrifugare il prodotto nel caso non risultasse limpido dopo un riposo a temperatura ambiente. Diluire subito prima dell'uso. Utilizzare entro un anno dalla data della ricostituzione.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
An-Sofie Stevens et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 35(3), 319-326 (2014-06-27)
To investigate hydrophobic test compounds in toxicological studies, solvents like dimethylsulfoxide (DMSO) are inevitable. However, using these solvents, the interpretation of test compound-induced responses can be biased. DMSO concentration guidelines are available, but are mostly based on acute exposures involving
Kwang H Kim et al.
Autophagy, 12(9), 1647-1659 (2016-07-22)
VSIG4/CRIg (V-set and immunoglobulin domain containing 4) is a transmembrane receptor of the immunoglobulin superfamily that is expressed specifically on macrophages and mature dendritic cells. VSIG4 signaling accelerates phagocytosis of C3-opsonized bacteria, thereby efficiently clearing pathogens within macrophages. We found