Documenti fondamentali
1.20095
Millipore
Eshmuno® P Resin
Eshmuno® P anti-B, 50 μm mean particle size
Sinonimo/i:
Eshmuno® P anti-B
About This Item
Codice UNSPSC:
23151817
ligand
(Trisaccharide Blood Group Antigens (A/B))
Livello qualitativo
Stato
resin
Produttore/marchio commerciale
Eshmuno®
Parametri
>500 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
Gruppo funzionale matrice
polymer, polyvinyl ether
Dimens. media particelle
50 μm
Capacità
>75 % binding capacity (anti-A and anti-B)
Temp. transizione
flash point 37.5 °C
applicazioni
plasma purification
Tecnica di separazione
affinity
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Affinity based chromatography resin designed to remove anti-B isoagglutinin antibodies from plasma-derived Ig
Caratteristiche e vantaggi
Eshmuno® P anti-A resin enables users to:
  • Reduce trace amounts of anti- A isoagglutinin′s and the patient risk of hemolysis.
  • Improve the users experience with operational flexibility resulting in high productivity.
Confezionamento
  • 1.20095.0100: Eshmuno® P anti-B 100 ml
  • 1.20095.0010: Eshmuno® P anti-B 10 ml
  • 1.20095.0500: Eshmuno® P anti-B 500 ml
  • 1.20095.5000: Eshmuno® P anti-B 5 L
Plastic bottle
Note legali
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
99.5 °F - (own results)
Punto d’infiammabilità (°C)
37.5 °C - (own results)