Documenti fondamentali
12-371
Sigma-Aldrich
IgG di topo normale
Normal Mouse IgG Polyclonal Antibody control validated for use in Immunoprecipitation & Western Blotting.
Sinonimo/i:
Anticorpo anti IgG di topo
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Clone
polyclonal
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Le immunoglobuline G (IgG) sono tra le proteine​più abbondanti presenti nel siero umano, i cui normali livelli nel sangue di individui adulti sono compresi tra 8 e 17 mg/mL. Le IgG sono importanti per la difesa contro i microrganismi e vengono prodotte dai linfociti B come parte della risposta immunitaria adattativa. La molecola di IgG ha due funzioni distinte: legarsi al patogeno che ha suscitato la risposta e reclutare altre cellule e molecole per distruggere l'antigene. La variabilità del pool di IgG è generata dalla ricombinazione somatica e il numero di specificità in un individuo in un determinato momento è stimato in 1011varianti.
L'IgG di topo normale è stata isolata da siero di topo normale raggruppato mediante frazionamento e cromatografia a scambio ionico.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Anticorpi secondari & di controllo
Sottocategoria di ricerca
Anticorpi secondari contro immunoglobuline intere
Qualità
Valutata abitualmente in IP/WB utilizzando il prodotto come IgG di controllo negativo non specifico.
Saggio di immunoprecipitazione/Western blot:
4 µg di questo lotto sono stati utilizzati come IgG di controllo negativo non specifico in un saggio di immunoprecipitazione/Western blotting.
Stato fisico
IgG di topo purificate in tampone contenente 0,1 M di Tris-glicina, pH 7,4, 0,15 M di NaCl con lo 0,05% di azoturo di sodio contenente glicerolo al 30%. Liquido a -20 °C.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a -20°C .
Per massimizzare la quantità di prodotto recuperato centrifugare la vial originale dopo lo scongelamento e prima di togliere il tappo. Raccomandazioni per la manipolazione: Una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare la vial e mescolare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette per microcentrifuga e conservare a -20°C. evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto. N.B: a causa una certa variabilità, la temperatura del congelatore può scendere al di sotto dei -20°C e causare il congelamento delle soluzioni contenenti glicerolo.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Argonaute 2 in cell-secreted microvesicles guides the function of secreted miRNAs in recipient cells.
Lv, Z; Wei, Y; Wang, D; Zhang, CY; Zen, K; Li, L
Testing null
Argonaute 2 complexes selectively protect the circulating microRNAs in cell-secreted microvesicles.
Li, L; Zhu, D; Huang, L; Zhang, J; Bian, Z; Chen, X; Liu, Y; Zhang, CY; Zen, K
Testing null
Regulation of CCL2 expression by an upstream TALE homeodomain protein-binding site that synergizes with the site created by the A-2578G SNP.
Page, SH; Wright, EK; Gama, L; Clements, JE
Testing null
Heterogeneity of estrogen receptor expression in circulating tumor cells from metastatic breast cancer patients.
Babayan, A; Hannemann, J; Spotter, J; Muller, V; Pantel, K; Joosse, SA
Testing null
Ayako Masuda et al.
The Journal of reproduction and development, 62(2), 213-218 (2016-02-09)
We aimed to improve the efficiency of isolating endometrial epithelial and stromal cells (EMECs and EMSCs) from the human endometrium. We revealed by immunohistochemical staining that the large tissue fragments remaining after collagenase treatment, which are usually discarded after the