Documenti fondamentali
1.19753
Supelco
Fosfato di sodio
buffer substance for chromatography LiChropur
Sinonimo/i:
Fosfato di sodio secondario, Di-sodio idrogenofosfato, Fosfato disodico, Sodio fosfato bibasico
About This Item
Formula condensata:
Na2HPO4 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161703
Numero indice EU:
231-448-7
NACRES:
NB.21
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (acidimetric)
Stato
solid
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
tecniche
HPLC: suitable
pH
9.0-9.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
92.5 °C (Elimination of water of crystallisation)
Densità
2.1 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
850‑1000 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Risultati analitici
Identity: passes test
pH-value (5 %; water): 9.0 - 9.2
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Self-absorption (215 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.15
Self-absorption (220 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.05
Self-absorption (254 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.02
Note legali
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1