1.18312
Tetra-n-butilammonio idrogeno solfato
for ion pair chromatography LiChropur™
Sinonimo/i:
Tetra-n-butilammonio idrogeno solfato
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (acidimetric)
tecniche
ion pair chromatography: suitable
Perdita
≤2 loss on drying, 120°C, vacuum
Trasmittanza
200 nm, ≥70%
220 nm, ≥90%
250 nm, ≥98%
(0.005 M; 1 cm in H2O)
pH
≤2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
168-174 °C
Densità bulk
650 kg/m3
Compatibilità
passes test for identity (IR)
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C16H36N.H2O4S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- reagente di interazione ionica (IIR) in un metodo RP-HPLC per la determinazione dell′acido acetico (AA) e dell′acido trifluoroacetico (TFA) in peptidi di sintesi.
- reagente di coppia ionica nel metodo IPE (estrazione per accoppiamento ionico)
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
348.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
175.6 °C - closed cup