1.17283
ICP Multi element standard solution XXV
for MS (29 elements in diluted nitric acid), Certipur®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reference material
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Certipur®
tecniche
ICP: suitable
applicazioni
agriculture
environmental
food and beverages
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at https://www.sigmaaldrich.com/US/en/documents-search?tab=coa to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Applicazioni
Confezionamento
Risultati analitici
As (arsenic): 10 mg/l
Ba (barium): 10 mg/l
Be (beryllium): 10 mg/l
Bi (bismuth): 10 mg/l
Cd (cadmium): 10 mg/l
Ca (calcium): 10 mg/l
Cs (cesium): 10 mg/l
Cr (chromium): 10 mg/l
Co (cobalt): 10 mg/l
Cu (copper): 10 mg/l
Ga (gallium): 10 mg/l
In (indium): 10 mg/l
Fe (iron): 10 mg/l
Pb (lead): 10 mg/l
Li (lithium): 10 mg/l
Mg (magnesium): 10 mg/l
Mn (manganese): 10 mg/l
Ni (nickel): 10 mg/l
K (potassium): 10 mg/l
Rb (rubidium): 10 mg/l
Se (selenium): 10 mg/l
Ag (silver): 10 mg/l
Na (sodium): 10 mg/l
Sr (strontium): 10 mg/l
Tl (thallium): 10 mg/l
U (uranium): 10 mg/l
V (vanadium): 10 mg/l
Zn (zinc): 10 mg/l
Altre note
For detailed information for our newly launched ICP-Multi element Standards check the flyer: Commitment to Quality: Elevating Certipur® Standards to Certified Reference Material
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)