116812
Adenosine 3′,5′-cyclic Monophosphate, 8-(4-Chlorophenylthio)-, Sodium Salt
Cell-permeable cAMP analog that activates both protein kinase A and protein kinase G.
Sinonimo/i:
Adenosine 3′,5′-cyclic Monophosphate, 8-(4-Chlorophenylthio)-, Sodium Salt, Adenosine 3ʹ,5ʹ-cyclic Monophosphate, 8-(4-Chlorophenylthio)-, Sodium Salt
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
water: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[P]1(=O)(O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]2O)[n]3c4ncnc(c4nc3Sc5ccc(cc5)Cl)N)CO1)[O-]
InChI
1S/C16H15ClN5O6PS.Na/c17-7-1-3-8(4-2-7)30-16-21-10-13(18)19-6-20-14(10)22(16)15-11(23)12-9(27-15)5-26-29(24,25)28-12;/h1-4,6,9,11-12,15,23H,5H2,(H,24,25)(H2,18,19,20);/q;+1/p-1/t9-,11-,12-,15-;/m1./s1
YIJFVHMIFGLKQL-DNBRLMRSSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Protein kinase A and protein kinase G
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Kawasaki, H., et al. 1998. Science.282, 2275.
Moed, P.J., et al. 1993. Comp. Biochem. Physiol.105A, 711.
Connolly, B.J., et al. 1992. Biochem. Pharmacol.44, 2303.
Phillips, M.E., and Taylor, A. 1992. J. Physiol.456, 591.
Shipston, M.J., and Antoni, F.A. 1992. Endocrinology130, 2213.
Datta, R., et al. 1991. Blood78, 83.
Peters, D.J.M., et al. 1991. Proc. Natl. Acad. Sci. USA88, 9219.
Sandberg, M., et al. 1991. Biochem. J.279, 521.
Unterman, T.G., et al. 1991. Endocrinology128, 2693.
Xu, H., et al. 1989. Brain Res.504, 36.
WGK 3