1.12151
Dysprosium oxide
99+
Sinonimo/i:
Dysprosium oxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Dy2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
373.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
Numero indice EU:
215-164-0
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
2340 °C
Densità
7.81 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
[Dy+3].[Dy+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Dy.3O/q2*+3;3*-2
GEZAXHSNIQTPMM-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Identity (ICP-OES): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2