1.10322
IC Multi-element standard VII
NH<SUB>4</SUB>, Ba, Ca, K, Li, Na, Mg, Mn, Sr 100 mg/L (in 1mM HNO<SUB>3</SUB>), Certipur®
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
Certipur®
Livello qualitativo
Composizione
NH<SUB>4</SUB>, Ba, Ca, K, Li, Na, Mg, Mn, Sr, 100 mg/L (in 1mM HNO<SUB>3</SUB>)
tecniche
ion chromatography: suitable
applicazioni
environmental
food and beverages
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Linkage
Risultati analitici
Accuracy of the method: NH4, Ba, Ca, K, Li, Mg, Mn, Na, Sr; 5%
NH₄ (Ammonium): 95.0 - 105.0 mg/l
Ba (barium): 95.0 - 105.0 mg/l
Ca (calcium): 95.0 - 105.0 mg/l
K (potassium): 95.0 - 105.0 mg/l
Li (Lithium): 95.0 - 105.0 mg/l
Mg (Magnesium): 95.0 - 105.0 mg/l
Mn (Manganese): 95.0 - 105.0 mg/l
Na (sodium): 95.0 - 105.0 mg/l
Sr (Strontium): 95.0 - 105.0 mg/l