Documenti fondamentali
1.09926
Supelco
Molybdenum standard
1000 mg Mo, [(NH₄)₆Mo₇O₂₄ 4H₂O in 0.7% NH₄OH] Titrisol®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Titrisol®
Stato
concentrate
Concentrazione
1000 mg Mo
tecniche
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
9.2 (20 °C in H2O)
Densità
1.02 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
15-25°C
Risultati analitici
content (Mo): 1000 mg / Ampoule
Determination method:Titration with lead(II)nitrate solution .
(traceable to NIST - SRM 682)
Accuracy of the method: +/- 5 mg
Note legali
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2