1.09868
Gold standard
for 1000 mg Au, [H(AuCl₄) 3H₂O in 12.7% HCl] Titrisol®
Sinonimo/i:
Gold Calibration Standard for ICP/AAS
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Titrisol®
Concentrazione
1000 mg Au in 12.7% HCl
tecniche
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
Densità
1.06 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
15-25°C
Caratteristiche e vantaggi
Risultati analitici
Determination method: Gravimetrically
Accuracy of the method: +/- 5 mg
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3