Documenti fondamentali
1.09687
Supelco
Esano
reference substance for gas chromatography
Sinonimo/i:
n-esano
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.18
Beilstein:
1730733
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
Numero indice EU:
203-777-6
Densità del vapore
~3 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.7% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
453 °F
Potenza
25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
7.7 %
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.375 (lit.)
Viscosità cinematica
0.50 cSt(20 °C)
P. ebollizione
69 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -22 °C
Solubilità
0.0095 g/L
Densità
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Linkage
Replaces: 9687-2
Risultati analitici
Assay (GC): ≥ 99.7 %
Identity (IR): conforms
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-7.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-22 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
n-esano for analysis EMSURE® ACS
Supelco
1.04367
n-esano
n-Esano for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.04391
n-Esano
Esano HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥95%
Sigma-Aldrich
650552
Esano
Esano for spectroscopy Uvasol®
Supelco
1.04372
Esano
Esano ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
139386
Esano