1.09318
LiChrosorb® RP-8 (10 µm) HPLC Columns
HPLC sorbent
Sinonimo/i:
TM=["LiChrosorb"] C8 sorbent for HPLC
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
LiChrosorb® RP-8 (10 µm),
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L7
Nome Commerciale
LiChrosorb®
Caratteristiche
endcapped: no
Parametri
60 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C8 bonding phase
Dimensione particelle
10 μm
Dimensione pori
100 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-7.5
Densità bulk
200‑400 kg/m3
Tecnica di separazione
reversed phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
Risultati analitici
stability testing (performance): passes test