1.09012
Nessler′s reagent B
for determination of nitrogen solution B: Sodium hydroxide solution
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Analiti specifici
nitrogen
tecniche
photometry: suitable
pH
14 (20 °C in H2O)
Densità
1.30 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Risultati analitici
Application test: conforms
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1