Documenti fondamentali
1.08498
Supelco
Vanadate-molybdate reagent
for determination of phosphate
About This Item
Codice UNSPSC:
12352402
NACRES:
NA.21
Tensione di vapore
<20 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Analiti specifici
phosphate
tecniche
photometry: suitable
pH
<1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
P. eboll.
>100 °C/1013 hPa
Punto di fusione
<-4 °C
Densità
1.15 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Risultati analitici
Sulfuric acid (alkalimetric): 18.0 - 20.5 %
Application test: conforms
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1