Documenti fondamentali
1.07913
Supelco
Boiling chips granules
size 2-8 mm
Sinonimo/i:
Boiling stones
About This Item
Codice UNSPSC:
41122409
NACRES:
NB.21
Misura
2-8 mm
Livello qualitativo
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
~ 2-8 mm
Risultati analitici
Substances soluble in water: ≤ 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Glass beads diam. 0.5 mm, for Mini-Beadbeater
Sigma-Aldrich
Z250465
Glass beads
Activated charcoal powder
Supelco
05105
Activated charcoal
Benzoic acid ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
242381
Benzoic acid