Documenti fondamentali
1.07204
Supelco
Soluzione tampone standard di riferimento sec. certificata
potassium tetraoxalate dihydrate, directly traceable to primary SRM from NIST/PTB pH(S) = 1.67₉ (25°C) Certipur®
Sinonimo/i:
Soluzione tampone secondaria certificata pH 1,7, Soluzione tampone tetraossalato di potassio diidrato
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.25
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
agenzia
complies with DIN 19266
Nome Commerciale
Certipur®
pH
1.7 (25 °C in H2O)
Densità
1.003 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Formato
mixture
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Questa soluzione tampone di tetraossalato di potassio diidrato, standard di riferimento secondario certificata, viene preparata con approccio gravimetrico a partire da sali di alta qualità e da acqua a elevata purezza. Il suo pH viene determinato utilizzando due elettrodi di platino e a idrogeno con misure di potenziometria differenziale rispetto a materiali di riferimento primari di NIST & PTB. La determinazione del pH è condotta con il metodo di calibrazione a 5 punti, secondo la norma DIN 19268, rispetto a standard di riferimento primari certificati come da DIN 19266
Per avere accesso ai certificati di accreditamento attuali, siete pregati di visitare la pagina Certificazioni ISO e autovalutazioni della qualità delle sedi
Per prendere visione dei parametri certificati, compresa l′incertezza e la data di scadenza, potete scaricare il vostro certificato da http://www.sigma-aldrich.com.
Applicazioni
It can be used to calibrate, qualify, and monitor pH measuring instruments and as a control for testing other buffer solutions.
Caratteristiche e vantaggi
  • Available in a safe 100 mL high-density plastic bottle in solution format
  • Subjected to detailed stability studies as per ISO Guide 35
  • Product label carrying relevant information on order number, article description, lot number, expiry date and safety data, in accordance with ISO Guide 31
  • Accompanied with a detailed and batch-specific certificate of analysis (CoA) for an effective quality management system
  • Measured and qualified in ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited laboratory
  • Tracciabile agli SRM del NIST e agli standard di riferimento primario certificati del PTB
Risultati analitici
pH: 1,674 - 1,683
Per conoscere i dati completi, consultare il certificato allegato.
Note legali
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Buffer Solution (citric acid, sodium hydroxide, hydrogen chloride) tracable to SRM from NIST and PTB pH 2.00 (25°C) Certipur®
Supelco
1.99012
Buffer Solution
Buffer solution (glycine/sodium chloride/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 1.00 (25°C) Certipur®
Supelco
1.09441
Buffer solution
Soluzione tampone (potassium dihydrogen phosphate/di-sodium hydrogen phosphate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (25°C) Certipur®
Supelco
1.99002
Soluzione tampone
Soluzione tampone (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.00 (20°C) Certipur®
Supelco
1.09435
Soluzione tampone