Documenti fondamentali
1.07174
SAFC
Paraffin
highly liquid, Ph. Eur., BP, JP, NF
Produzione farmaceutica
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12181503
Numero indice EU:
232-455-8
agenzia
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.0001 hPa ( 20 °C)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
>300 °C
Viscosità cinematica
16 cSt(40 °C)
P. ebollizione
300-450 °C/1,013 hPa
Temp. transizione
flash point >180 °C
Densità
0.85 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
pharma/biopharma processes
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Applicazioni
Paraffin highly liquid is suitable for use in pharmaceutical processes.
Note legali
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
275.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
135 °C