Documenti fondamentali
1.06254
Millipore
Neomycin sulfate
for biochemistry
Sinonimo/i:
Neomycin sulfate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H46N6O13 · 3H2SO4 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
908.88 (anhydrous basis)
Codice UNSPSC:
12352201
Numero indice EU:
215-773-1
Livello qualitativo
Stato
solid
pH
5.0-7.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Solubilità
500 g/L
Densità bulk
640 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C23H46N6O13.H2O4S/c24-2-7-13(32)15(34)10(28)21(37-7)40-18-6(27)1-5(26)12(31)20(18)42-23-17(36)19(9(4-30)39-23)41-22-11(29)16(35)14(33)8(3-25)38-22;1-5(2,3)4/h5-23,30-36H,1-4,24-29H2;(H2,1,2,3,4)/t5-,6+,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22?,23+;/m1./s1
OIXVKQDWLFHVGR-GQTDVWSESA-N
Risultati analitici
Identity (IR-spectrum): passes test
pH (50 g/l CO₂-free water): 5.0 - 7.5
Spec. rotation (α 20/D; 100 g/l; water; calc. on dried substance): +53 - +59 °
TLC-Test: passes test
Loss on drying (60 °C; 3 h; 6.7 hPa): ≤ 8 %
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Pimaricin from Streptomyces chattanoogensis, ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
P9703
Pimaricin
Bacitracin from Bacillus licheniformis, ≥65 IU/mg
Sigma-Aldrich
B0125
Bacitracin
Vancomicina ≥900 μg per mg (as vancomycin base)
Sigma-Aldrich
V2002
Vancomicina
Ampicillin meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
A1593
Ampicillin