Documenti fondamentali
1.06107
Supelco
Absorption tube for H₂O
average diameter 0.3 nm (with indicator)
About This Item
Codice UNSPSC:
41104911
NACRES:
NB.51
Dimensione pori
0.3 nm average diameter (with indicator)
Livello qualitativo
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
(molecular sieve 0.3 nm with indicator)