Key Documents
1.05873
Supelco
Magnesium perchlorate hydrate
[about 83% Mg(ClO₄)₂], desiccant, about 1-4 mm
Sinonimo/i:
Magnesium perchlorate hydrate
About This Item
Formula condensata:
Mg(ClO4)2 · x H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.21 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41123003
Numero indice EU:
233-108-3
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
pH
8.2 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Solubilità
500 g/L
Densità
2.60 g/cm3 at 25 °C (anhydrous substance)
Densità bulk
600‑800 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/2ClHO4.Mg.H2O/c2*2-1(3,4)5;;/h2*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;+2;/p-2
KKFFNQXCJMNXHI-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
  • Errors in measurements of CO2 with the use of drying agents: Investigates the errors introduced in CO2 measurement techniques using magnesium perchlorate as a drying agent, critical for improving analytical methods in environmental and laboratory settings (Elia et al., 1986).
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 1