Documenti fondamentali
1.05099
Supelco
di-Potassio fosfato bibasico triidrato
for analysis EMSURE®
Sinonimo/i:
di-potassio idrogenofosfato triidrato
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
HK2O4P · 3H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-834-5
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.0% (acidimetric)
Stato
solid
pH
9.2-9.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
340 °C (anhydrous substance; decomposes)
Densità bulk
800 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
As: ≤0.00005%
Fe: ≤0.0005%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.1%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[K+].[K+].[P](=O)([O-])([O-])O.O.O.O
InChI
1S/2K.H3O4P.3H2O/c;;1-5(2,3)4;;;/h;;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q2*+1;;;;/p-2
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Linkage
Sostituisce: PX1571; PX1571-1; PX1571-20
Risultati analitici
Analisi (acidimetrica): ≥ 99,0%
pH (5%; acqua): 9,1 - 9,3
Cloruro (Cl): ≤ 0,001%
Solfato (SO₄): ≤ 0,005%
Azoto (N) totale: ≤ 0,001%
Metalli pesanti (come Pb): ≤ 0,001%
As (Arsenico): ≤ 0,00005%
Fe (Ferro): ≤ 0,0005%
Na (Sodio): ≤ 0,1%
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1