Documenti fondamentali
1.05056
SAFC
Potassium disulfite
E 224
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Potassium disulfite, Potassium metabisulfite, Potassium pyrosulfite
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
K2O5S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero E:
E224
Numero indice EU:
240-795-3
Livello qualitativo
Stato
solid
pH
3.0-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
150 °C (decomposition)
applicazioni
pharma/biopharma processes
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[K+].[K+].[S](=O)(=O)([S](=O)[O-])[O-]
InChI
1S/2K.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Applicazioni
Potassium disulfite shows preservative and antioxidant properties. Potassium disulfite E224 is suitable for use in pharmaceutical processes and as food additive.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1