1.04982
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate, Potassium ferrocyanide
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
≥99.0% (cerimetric)
Forma fisica
solid
Potenza
3613 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, anhydrous substance)
Punto di fusione
>50 °C (Elimination of water of crystallisation)
Densità bulk
950‑1050 kg/m3
Cationi in tracce
As: ≤0.0003%
Cu: ≤0.0025%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0025%
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q6*-1;+2;4*+1;;;
UTYXJYFJPBYDKY-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
As (Arsenic): ≤ 0.0003 %
Cu (Copper): ≤ 0.0025 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0025 %
WGK 2