1.04401
Mercury
EMPLURA®
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.0017 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
99.6-100.0% (complexometric)
Stato
liquid
Impurezze
≤0.002% Substances insoluble in nitric acid
P. ebollizione
357 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-39 °C
Solubilità
0.06 mg/L
Densità
13.55 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
20-25°C
Risultati analitici
Appearance of solution:passes test
Identity:passes test
Substances insoluble in nitric acid:≤ 0.002 %
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3